Learn More
Eau, traitée au DEPC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444539 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15444539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62087.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    89.65€ / 1L
    Économisez 14.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme solvant de phase mobile dans l’analyse LC-MS.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans les liquides polaires.
Remarques
Convient à toute zone de stockage de produits chimiques générale. Protéger du gel. Incompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Water, DEPC-Treated
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Beilstein 2050024
Merck Index 14,10039
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in polar liquids.
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18.02
Odeur Odorless
Densité 1.000
Quantité 1 L
Forme physique Liquide