Learn More
Aalborg™ Tube de débitmètre direct en verre d’eau
Code produit. 11778258
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Vitesse de l’écoulement d’eau:
1,2 l/min
100°ml/min.
200°ml/min.
20°ml/min.
250°ml/min.
2 l/min
500°ml/min.
50°ml/min.
Largeur (métrique):
65 mm
150 mm
180 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Vitesse de l’écoulement d’eau Largeur (métrique) unitSize
11778258 1,2 l/min 65 mm 1 pièce
11768258 500°ml/min. 65 mm 1 pièce
11783199 2 l/min 150 mm 1 pièce
11758258 250°ml/min. 65 mm 1 pièce
11788338 1,2 l/min 150 mm 1 pièce
11708338 50°ml/min. 150 mm 1 pièce
11793199 200°ml/min. 150 mm 1 pièce
11718338 100°ml/min. 180 mm 1 pièce
11703209 20°ml/min. 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Code produit. 11778258 missing translation for 'mfr' Aalborg™ missing translation for 'supplierNo' FT06406STVN
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube de débitmètre direct en verre d’eau d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Type Tube à débit direct d’eau
Largeur (métrique) 65 mm
Vitesse de l’écoulement d’eau 1,2 l/min