Learn More
Eau, grade ADN, DNASE, sans protéases, Fisher BioReagents
Code produit 10192813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10192813 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10192813 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP24701
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Flacon poly Nalgene ; 1 L
L’eau de qualité ADN est exempte de DNase et de protéase et convient à tous les travaux d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom Pour le travail sur l’ADN, DNASE, sans protéase
pH 7
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
DNase Exempt de DNase
Formule moléculaire H2O
Merck Index 15, 10237
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18.02
Qualité ADN
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
Tension de vapeur 17,5 mmHg à 20 °C
Filtré à travers Filtré à l’aide0,2 d’un filtre de -microns et autoclavé.
Densité 1.000g/cm³
Quantité 1 L
Forme physique Liquide