Learn More
Eau, (sans DNase, ni RNase), Fisher BioReagents™
Code produit 10336503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 mL
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10336503 100 mL Flacon poly 100mL
10295243 50 ml Flacon Nalgene en PE 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10336503 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2484100
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Eau, H2O, numéro CAS-7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 100 ml, pression de vapeur : 17,5 mmHg à 20°C, 100°C, CHEBI : 15377, gris, incolore, 1,000 g/cm3, sans DNase, filtré par un filtre de 0,2 micron, 18,02, faible risque en cas de manipulation industrielle ou commerciale habituelle.
L’eau traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) est garantie sans nucléase (testée pour la DNase et la RNase) et convient à tous les travaux sur l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom Sans DNAse ni RNAse
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
DNase Exempt de DNase
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 17,5 mmHg à 20 °C
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Traitement(s) Traité au DEPC
Densité 1.000g/cm³
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide