Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eau, exempte d’endotoxine
Code produit 15456979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456979 500 mL 500mL
15466979 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456979 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65589.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.30€
    56.65€ / 500mL
    Économisez 8.65€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Water Endotoxin-free is used as solvent in industries and in all research fields. It is also used in laboratory for cell isolation and culture. It is also useful for elution of endotoxin- free plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’eau exempte d’endotoxines est utilisée comme solvant dans les industries et dans tous les domaines de recherche. Elle est également utilisée en laboratoire pour l’isolement et la culture cellulaire. Elle est également utile pour l’élution de l’ADN plasmidique exempt d’endotoxines.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, de l’acétone et de l’éthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water, Endotoxin-free
pH 7
Point de fusion 32°F
Point d’ébullition 100°C
Beilstein 2050024
Merck Index 1410039
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,acetone and ethanol.
Poids de la formule 18.02
Qualité Sans endotoxines
Odeur Odorless
Densité 1
Quantité 500 mL
Indice de réfraction 1.34
Forme physique Liquide