Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eau, exempte d’endotoxine
Description
Water Endotoxin-free is used as solvent in industries and in all research fields. It is also used in laboratory for cell isolation and culture. It is also useful for elution of endotoxin- free plasmid DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’eau exempte d’endotoxines est utilisée comme solvant dans les industries et dans tous les domaines de recherche. Elle est également utilisée en laboratoire pour l’isolement et la culture cellulaire. Elle est également utile pour l’élution de l’ADN plasmidique exempt d’endotoxines.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, de l’acétone et de l’éthanol.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Water, Endotoxin-free |
| pH | 7 |
| Point de fusion | 32°F |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Beilstein | 2050024 |
| Merck Index | 1410039 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with methanol,acetone and ethanol. |
| Poids de la formule | 18.02 |
| Qualité | Sans endotoxines |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |