Learn More
Gibco™ Eau pour injection (WFI) pour culture cellulaire
Code produit 10378939 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 flacon
10 flacons
6 flacons
Conditionnement:
1 pièce
5000mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10378939 500 mL -
10282830 1 flacon 1 pièce
12093835 10 flacons 5000mL
10690861 6 flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10378939 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1287301
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eau de qualité supérieure à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire.
Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture is high quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, Gibco™ Water for Injection (WFI) for Cell Culture features:
  • Water For Injection Quality
  • Gibco™ quality and performance
  • Use in cell culture and molecular biology applications
  • Lʼeau pour injection (WFI) Gibco™ pour culture cellulaire est conforme à la monographie USP pour lʼeau pour injection conditionnée en vrac à des fins commerciales ailleurs
  • L’eau est préparée par distillation et filtration (0,1 µm), sans aucune substance ajoutée
  • En plus de respecter les normes USP, chaque lot est soumis à des tests de qualité pour la stérilité, lʼendotoxine, la conductivité, le pH, lʼosmolalité et les substances oxydables
  • La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois
  • Elle peut être utilisée dans un grand nombre d’applications, y compris la préparation de poudres ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions et la dilution de tampons
  • Doit être conservée entre 15°C et 30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrogen monoxide
pH 4 à 6
CAS 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 18.02 g/mol
Qualité Qualité pour culture cellulaire, tests d’endotoxines
Stérilité Sterile-filtered
Traitement(s) Néant
Quantité 500 mL
Méthode de purification Stérilisation par filtration
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Gibco
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.