Learn More
Gibco™ Eau pour injection (WFI) pour culture cellulaire
Code produit 17840925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 L
200 L
Conditionnement:
200L
20L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17840925 20 L 20L
16566034 20 L 20L
17880925 200 L 200L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17840925 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1287305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    381.00€ / 20L
    Économisez 20.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
Gibco™ Water For Injection (WFI) for Cell Culture is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media, laboratory reagents, buffers, and bioprocess liquids.
L’eau pour injection (WFI) Gibco™ pour la culture cellulaire est une eau de haute qualité à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire, de réactifs de laboratoire, de tampons et de bioprocédés liquides.
Voici quelques caractéristiques de l’eau pour injection pour la culture cellulaire :
•Eau pour injection de qualité USP/EP
• Qualité et performances Gibco
• Peut être utilisée dans la culture cellulaire, la biologie moléculaire et les applications de biotraitement en amont et en aval
Qualité eau pour injection
l’eau pour injection pour la culture cellulaire répond à la monographie des pharmacopées américaines et européennes (USP/EP) concernant l’eau pour injection au point de remplissage.Cette eau est préparée par distillation et filtration (0,1 μm), sans aucune substance ajoutée.La qualité de l’eau est surveillée de façon régulière.La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois.
Qualité et performances Gibco
Les performances et l’homogénéité attendues des produits de milieux liquides Gibco dépendent de l’eau haute qualité que nous utilisons lors de la fabrication.Cette eau est conditionnée en flacons et en récipients pour bioprocédés CX5-14 sous la forme d’eau pour injection (WFI) Gibco pour la culture cellulaire .En plus de répondre aux normes USP/EP, la qualité de chaque lot est testée pour ce qui concerne la stérilité, les endotoxines, la conductivité, le pH, l’osmolalité, les nitrates et le carbone organique total.
Utilisation dans les applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire
L’eau pour injection pour la culture cellulaire peut être utilisée pour une grande variété d’applications, notamment la préparation de milieux en poudre ou AGT™ (Advanced Granulation Technology™), la fabrication de solutions, la dilution de tampons et les agents de nettoyage et de rinçage.
Utilisation du produit
À utiliser en tant que matière première dans des applications de préparation.
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
L’eau pour injection pour la culture cellulaire est fabriquée sur des sites conformes aux BPFa et situés à Grand Island (état de New York) et Inchinnan (Écosse).Les deux sites sont certifiés conformes aux normes de fabrication BPFa ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 4.0 to 7.5
Qualité USP/EP, EP
Conditionnement Sachet(s) universel(s)
Stérilité Sterile
Traitement(s) Néant
Quantité 20 L
Méthode de purification Filtration à membrane