Learn More
Eau pour chromatographie d’échange d’ions, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12993634 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1000mL
2000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12993634 1000 mL 1000mL
12903644 2000 mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12993634 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur W 001 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.85€
    70.24€ / 1000mL
    Économisez 24.61€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Water for Ion Chromatography
Quantité 1000 mL