Learn More
Eau, (pour les tâches impliquant l’ARN) (traitée par DEPC, DNase, sans RNase/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Code produit 10245203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10245203 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10245203 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP5611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.24€
    39.20€ / 1L
    Économisez 7.04€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Traité au DEPC et autoclavé
L’eau traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) est garantie sans nucléase (testée pour la DNase et la RNase) et convient à tous les travaux sur l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom For RNA Work, DEPC-treated and DNASE, RNASE free.
pH 7
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
DNase Exempt de DNase
Formule moléculaire H2O
Merck Index 15, 10237
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
Tension de vapeur 17.5mmHg at 20°C
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Traitement(s) Traité au DEPC
Densité 1.000g/cm³
Quantité 1 L
Forme physique Liquide