Learn More
Eau, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit 17854591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
6L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
17854591 6 x 1 L Flacon en verre 6L
15665760 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17854591 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 534636X1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CHROMASOLV™, analyse GC de l’espace de tête
Solvants pour analyse GC de l’espace de tête Honeywell Chromasolv™ :
  • développés spécialement pour l’identification et la quantification des solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques à l’aide d’analyses GC de l’espace de tête décrites dans des monographies de la pharmacopée américaine (USP) ou de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et selon les directives de la Conférence Internationale sur l’Harmonisation relative aux exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain (ICH)
  • solvants très purs avec des concentrations extrêmement faibles de solvants résiduels définis
  • tests de production et d’application de pointe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Specifications
Nom chimique ou matériau Water
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor
Nom IUPAC eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Poids de la formule 18.02g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.000g/mL at 3.98°C
Quantité 6 x 1 L