Learn More
Eau pour injection, Waternation
Code produit 30130296 Tous les produits Waternation Medical Division Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Conditionnement:
1L
5L
6L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30130296 10 x 500 mL 5L
30130299 10 x 100 mL 1L
30130294 6 x 1000 mL 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30130296 Fournisseur Waternation Code fournisseur MLG2500/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    60.17€ / 5L
    Économisez 45.83€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Eau stérile pour injection, sans particules. Conforme aux exigences de la norme ASTMD1193-06.
  • Prêt à l’emploi
  • Sans additifs chimiques
  • traçabilité des lots
  • Certificat de conformité et analyse
  • Réduire les échecs de tests coûteux dus aux impuretés
  • Haute performance
  • Une précision élevée
  • Supprimer les réactions secondaires de formation d'eau
  • Fournir des performances constantes pour de nombreux types d'échantillons
La gamme MLG, une série complète de cinq eaux pures de haute qualité, en différentes tailles, allant de l'eau déminéralisée simple à l'eau de qualité biologie moléculaire, répondant à la majorité des besoins en eau pure des laboratoires.
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC eau
SMILES O
Spécification
pH 7
Conductivité 0.1 μS/cm
Qualité Sans particules
Conditionnement PET bouteille en plastique
Stérilité Sterile
Certificat d’analyse Yes
Quantité 10 x 500 mL
À utiliser avec (application) Eau pour l’irrigation, culture cellulaire