Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pompe à jet d’eau
Code produit 10536062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
145 g
245 g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
10536062 245 g 1 pièce
10515682 145 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536062 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 5721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.25€
    68.97€ / 1 pièces
    Économisez 10.28€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026