Description
- très faible consommation d'eau
- Pression constante et forte aspiration
- Raccordement du tube d'aspiration : Olive de diamètre extérieur 6-9 mm, bouchon à vis GL 14
- Consommation d'eau à une pression de 3,5 bars et °une température de 12 °C : environ 190 L/h
- Capacité d'aspiration à une pression de débit de 3,5 bars et une température d'°eau de 12 °C : Temps d'évacuation de 400 L/heure pour un récipient sous pression de 1 L de la pression normale à 100 mbar : 60 secondes.
- Le raccord de vide peut être dévissé et les adaptateurs fournis offrent diverses options de raccordement à l'alimentation en eau.
Spécification
Spécification
| Comprend | Olive de diamètre extérieur 6-9 mm, bouchon à vis GL 14 |
| Débit | 190 l/h |
| Type de pompe | Pompe à jet d’eau |
| Pression maximale | 3,5 bars |