Learn More
DWK Life Sciences Pompe à jet d’eau, en plastique (PP), avec clapet antiretour, raccordement de tuyau et adaptateurs pour 1/2 et 3/4 po
Code produit 10273351 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
170 L/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
10273351 170 L/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10273351 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292500101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une pompe à jet d’eau permet de générer du vide avec de l’eau.
L’une des méthodes de séparation les plus importantes dans un laboratoire est la filtration, utilisée pour séparer ou nettoyer différents milieux. Cette méthode de travail nécessite des filtres dont la taille et la porosité sont sélectionnées en fonction de l’application. Les entonnoirs Buechner sont des cylindres disposant d’un plateau perforé à larges pores intégré. Sans papier filtre supplémentaire, seule la filtration grossière est possible. Les entonnoirs Buechner peuvent également être utilisés pour la filtration sous vide. Le vide appliqué accélère la filtration.
  • Rendement 400 l/h à une pression d’eau de 3,5 bar et une température de l’eau de 12°C.
  • Raccordement possible à un système d’alimentation en eau (filtration grâce à la pression de l’eau)
  • Raccordement de tuyau et adaptateurs pour 1/2 et 3/4
  • En plastique (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Taille (métrique) du raccord de 9 à 12 mm
Description Non autoclavable
Matériau Polypropylène
Débit 170 L/h
À utiliser avec Aspiration des liquides et des vapeurs ; Génération de vide ; Filtration à pression réduite ; Filtration sous vide ; Travail en sécurité sous vide
Hauteur totale (métrique) 235 mm
Applications Aspiration des liquides et des vapeurs ; Génération du vide ; Filtration à pression réduite ; Filtration; Filtration sous vide ; Travail en toute sécurité sous vide