Learn More
Eau, CHROMASOLV™ LC-MS, Solstice
Code produit 15608400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
1 pièce
1L
2.50L
250mL
4 pièces
4L
500mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15608400 4 L 4L
15685350 250 mL 250mL
15605360 500 mL 500mL
15665350 1 L 1L
16225301 2.5 L 2.50L
16419019 2.5 L 1 pièce
15695350 4 x 4 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15608400 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 392534L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    81.88€ / 4L
    Économisez 30.12€
    26% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
  • Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
  • Faible dérive de la ligne de base du gradient
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Pas d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Spécification
Absorbance max. 0,022 à 210 nm, max. 0,004 à 230 nm
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom CHROMASOLV™ LC-MS
Point d’ébullition 100 °C
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire H2O
Beilstein 2050024
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Poids de la formule 18
Qualité LC-MS
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1,000 g/mL à 3,98 °C(lit.)
Quantité 4 L