Learn More
Eau, CHROMASOLV™ LC-MS, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde entier – avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
- Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
- Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
- Faible dérive de la ligne de base du gradient
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Pas d’impuretés non volatiles
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Water |
| pH | 6 à 8 (à 20 °C) |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 0 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C (1013 hPa) |
| Synonyme | Aqua, Hydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydrate, Hydric Acid, Dihydrogen Monoxide |
| Nom IUPAC | eau |
| Poids moléculaire (g/mol) | 18.02 |
| Qualité | Solvants de qualité LC-MS |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Show More |