Learn More
Eau, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280924 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280924 2.5 L 2.50L
30280922 500 mL 500mL
30280923 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280924 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T000062500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    92.90€ / 2.5L
    Économisez 39.10€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Identifiants chimiques
Poids moléculaire (g/mol) 18.02 g/mol
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
CAS 7732-18-5
Pourcentage de pureté 99.90%
Qualité LC-MS
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 L