Learn More
Eau, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Code produit 15641400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15641400 1 L Flacon en verre 1L
15651400 2 L Flacon en verre 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15641400 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 142631L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    81.22€ / 1L
    Économisez 5.78€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testé pour UHPLC-MS
  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 6 à 8 (à 20 °C)
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18,02g/mol
Qualité CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1,000g/mL à 3,98 °C
Quantité 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.34(litt.)
Forme physique Liquide