Learn More
Eau, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Description
- Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
- Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
- Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
- Bruit de fond MS extrêmement faible
- Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Water |
| pH | 6 à 8 (à 20 °C) |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | 0 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2050024 |
| Poids de la formule | 18,02g/mol |
| Qualité | CHROMASOLV™ LC-MS Ultra |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Water
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?