Learn More
Eau, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10387021 5 L Récipient en plastique 5L
10191231 1 L Bouteille en plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10387021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 327390050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    349.00€ / 5L
    Économisez 11.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Eau, H2O, numéro CAS-7732-18-5, oxyde de dihydrogène, monoxyde de dihydrogène, 1 L, 100,0°C, CHEBI:15377, 0,1 ppm max., non désigné, 1,0000 g/ml, aucun détecté, 16,383, 18,02, biologie moléculaire, XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N, oxidane, 1 ppb max., 15, 10237, MFCD00011332, 18,015, sans DNase, RNase ni protéases
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom DNase, RNase, Protease free
Point d’ébullition 100.0°C
Formule linéaire H2O
Fieser 16383
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Récipient en plastique
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 5 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide