Learn More
Melford Eau de qualité biologie moléculaire, sans DNase ni RNase
Code produit 30017923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 gal.
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30017923 1 gal. 4L
30017924 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30017923 Fournisseur Melford Code fournisseur 248700
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Certifié sans RNase ni DNase pour une utilisation dans les applications de biologie moléculaire.
Certifié sans ARNase ni ADN pour une utilisation dans des applications de biologie moléculaire.
Certifié sans RNase ni DNase pour une utilisation dans les applications de biologie moléculaire. Idéal pour la préparation de réactifs, le rinçage de la verrerie et de la vaisselle en plastique, les réactions enzymatiques et bien plus encore. Les agents toxiques tels que le DEPC ne sont pas utilisés dans les procédures de purification.
  • Sans endotoxines
  • Exempt de RNase
  • Exempt de DNase
Testé à < 0,001 UE/ML
Répond aux spécifications CAP/CLSI ou les dépasse pour l'eau réactive de laboratoire clinique (CLRW) et l'eau purifiée USP/NF.
Spécification
Nom chimique ou matériau Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free
CAS 7732-18-5
Poids moléculaire (g/mol) 18
Qualité Biologie moléculaire
Quantité 1 gal.