Learn More
Eau, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Code produit 10318354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
Conditionnement:
100mL
10L
1L
20L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10318354 10 L Poly CUBE 10L
10490025 100 mL Flacon poly 100mL
10505854 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
10154604 4 L Poly CUBE -
10517554 20 l Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10318354 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP281910
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour de nombreuses procédures fondamentales de biologie moléculaire
L’eau ultra-pure, désionisée, de qualité biologie moléculaire est idéale dans de nombreuses procédures de base telles que la PCR, l’électrophorèse, le séquençage de l’ADN et les tampons d’analyse enzymatique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom Filtré à 0,03 μm pour assurer une grande pureté
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Conductivité < μ2 s/cm
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
DNase Exempt de DNase
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Poly CUBE
Tension de vapeur 17,5 mmHg à 20 °C
Filtré à travers Filtré à travers un seuil de 0,03 μfiltre
Traitement(s) Déminéralisée
Densité 1.000g/cm³
Quantité 10 L
Forme physique Liquide