Learn More
Eau, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Code produit 10490025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly CUBE
Conditionnement:
100mL
10L
1L
20L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10490025 100 mL Flacon poly 100mL
10505854 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
10154604 4 L Poly CUBE -
10318354 10 L Poly CUBE 10L
10517554 20 l Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10490025 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2819100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.62€
    23.30€ / 100mL
    Économisez 4.32€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Pour de nombreuses procédures fondamentales de biologie moléculaire
L’eau ultra-pure, désionisée, de qualité biologie moléculaire est idéale dans de nombreuses procédures de base telles que la PCR, l’électrophorèse, le séquençage de l’ADN et les tampons d’analyse enzymatique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Note relative au nom 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Conductivité <2μS/cm
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
DNase Exempt de DNase
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 17.5mmHg at 20°C
Filtré à travers Filtré à travers un seuil de 0,03 μfiltre
Traitement(s) Deionized
Densité 1.000g/cm³
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide