Learn More
Eau, sans nucléase, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15835408 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Carton vertical
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15835408 1 L Flacon Nalgene 1L
15815408 100 mL Flacon Nalgene 100mL
15825408 500 mL Flacon Nalgene 500mL
15845408 5 L Carton vertical 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15835408 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J71786.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon Nalgene
Densité 1
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1.000
Forme physique Liquide