Learn More
Eau, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical
Code produit 10095164 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10095164 500 mL 500mL
10728098 1 L 1L
10505904 2.5 L 2.50L
11947199 4 l 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10095164 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur W6500
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Eau, H2O , Numéro CAS 7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 1 L, < -0,005 UA à 280 nm, < -0,005 UA à 260 nm, < -0,005 UA à 254 nm, < -0,01 UA à 210 nm, < -0,01 UA à 230 nm, < -0,01 UA à 240 nm, < -0,01 UA à 220 nm, 10 ppb max., 100 °C, 20 ppb max. | CAS : 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
eau, H2O , Numéro CAS-7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 1L, < - 0,005 ASC à 280 nm, < - 0,005 ASC à 260 nm, < - 0,005 ASC à 254 nm, < - 0,01 ASC à 210 nm, < - 0,01 ASC à 230 nm, < - 0,01 ASC à 240 nm, < -0,01 ASC à 220 nm, 10 ppb max, 100 deg.C, 20 ppb max.
Note : Les bouteilles en verre ont une doublure fluorée.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 11332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Specifications
Absorbance ≤0,005 UA à 254 nm, ≤0,005 UA à 260 nm, ≤0,005 UA à 280 nm, ≤0,01 UA à 210 nm, ≤0,01 UA à 220 nm, ≤0,01 UA à 230 nm, ≤0,01 UA à 240 nm
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Notes de qualité de la pureté LC-MS et UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après évaporation ≤1 ppm
Tension de vapeur 17,5 mmHg à 20 °C
Filtré à travers Filtré à 0,03 micron.
Densité 1.000g/cm³
Certificat d’analyse Analyse de lot réelle indiquée sur l’étiquette ; certificat d’analyse de lot réelle disponible sur demande
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide