Learn More
Eau, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical
Code produit 10728098 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10728098 1 L 1L
10095164 500 mL 500mL
10505904 2.5 L 2.50L
11947199 4 l 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10728098 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur W61
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Eau, H2O , Numéro CAS 7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 1 L, < -0,005 UA à 280 nm, < -0,005 UA à 260 nm, < -0,005 UA à 254 nm, < -0,01 UA à 210 nm, < -0,01 UA à 230 nm, < -0,01 UA à 240 nm, < -0,01 UA à 220 nm, 10 ppb max., 100 °C, 20 ppb max. | CAS : 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
eau, H2O , Numéro CAS-7732-18-5, monoxyde de dihydrogène, oxyde de dihydrogène, 1L, < - 0,005 ASC à 280 nm, < - 0,005 ASC à 260 nm, < - 0,005 ASC à 254 nm, < - 0,01 ASC à 210 nm, < - 0,01 ASC à 230 nm, < - 0,01 ASC à 240 nm, < -0,01 ASC à 220 nm, 10 ppb max, 100 deg.C, 20 ppb max.
Note: Glass bottles have fluorinated lining.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 11332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance ≤0,005 UA à 254 nm, ≤0,005 UA à 260 nm, ≤0,005 UA à 280 nm, ≤0,01 UA à 210 nm, ≤0,01 UA à 220 nm, ≤0,01 UA à 230 nm, ≤0,01 UA à 240 nm
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Notes de qualité de la pureté LC-MS et UHPLC-UV
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Conditionnement Flacon ambré à col large
Résidus après évaporation ≤1 ppm
Tension de vapeur 17,5 mmHg à 20 °C
Filtré à travers Filtré à 0,03 micron.
Densité 1.000g/cm³
Certificat d’analyse Analyse de lot réelle indiquée sur l’étiquette ; certificat d’analyse de lot réelle disponible sur demande
Quantité 1 L
Forme physique Liquide