Learn More
Thermo Scientific™ Gélose préparée pour comptage sur plaque à l’eau, en flacon
Code produit 11958419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids plein:
100,0 g ± +1,5 g
198 à 202 g
200,0g ± +2,5g
Origine de la fabrication:
Allemagne
Royaume-Uni
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids plein Origine de la fabrication unitSize
11958419 200,0g ± +2,5g Royaume-Uni -
11948419 100,0 g ± +1,5 g Royaume-Uni -
13205469 198 à 202 g Royaume-Uni -
13275439 100,0 g ± +1,5 g Allemagne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11958419 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BO0055R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.14€
    80.11€ / 10 pièces
    Économisez 6.03€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dénombrez tous les micro-organismes cultivables dans l’eau selon la technique de comptage de colonies grâce à ce milieu nutritif et conforme à la norme ISO.
Enumerate all culturable microorganisms from water using colony count technique with Thermo Scientific™ Oxoid™ Water Plate Count Agar, ready prepared bottles. This nutritious, non-selective medium conforms to ISO 6222: 1999 (E) Water quality — Enumeration of culturable microorganisms — Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium1.
Toutes les eaux, quel qu’en soit leur type, contiennent invariablement tout un ensemble de microorganismes provenant de différentes sources, telles que le sol et la végétation. L’estimation des valeurs globales permet d’obtenir des informations utiles pour l’évaluation et la surveillance de la qualité de l’eau. Des comptages distincts des micro-organismes capables de se développer et de former des colonies dans un milieu de gélose nutritive à 36°C et 22°C sont généralement effectués. Les comptages de colonies sont utiles pour évaluer l’intégrité des sources d’eaux souterraines ainsi que l’efficacité des processus de traitement des eaux, tels que la coagulation, la filtration et la désinfection, tout comme pour fournir une indication de la propreté et de l’intégrité du système de distribution. Ils servent également à évaluer l’adéquation d’une alimentation en eau pour la préparation d’aliments et de boissons afin d’éviter toute contamination du produit avec des organismes d’altération. L’avantage principal des comptages de colonie réside dans la détection des modifications par rapport aux valeurs attendues, sur la base d’un suivi fréquent à long terme. Toute hausse subite du comptage peut constituer un signe précoce de pollution grave et nécessiter une enquête immédiate.1 Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter. Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune paille
Contenu et stockage 2 à 25°C
Format Flacon de sirop de 250 ml
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 200,0g ± +2,5g
Type d’emballage 10 flacons de sirop dans une boîte
Quantité 10/boîte