Learn More
Miele Professional™ Purification d’eau
Code produit 15490525 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15490525 12,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15490525 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 9773410
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Cartouche de déminéralisation complète VE P 2000 (petite) pour une préparation optimale de l’eau
  • Volume de flux traversant max. : 450 L/h
  • État d’épuisement mesurable avec le conductimètre CM
  • Température d’entrée d’eau max 40°C - pression de 0,5 à 10 bars
  • Teneur en résine 12,5 litres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Acier inox, noir
Capacité 12,5 L
Matériau Acier inox, Plastique
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs
Type Pré-traitement de l’eau
Hauteur (métrique) 410 mm
Diamètre (métrique) 230 mm
Poids net (métrique) 18 kg