Learn More
Miele Professional™ Purification d’eau
Code produit 15420535 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laveurs-désinfecteurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15420535 Laveurs-désinfecteurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15420535 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 10020100
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Kit de conversion pour deux cartouches (UFZ) pour un changement rapide vers une cartouche de déminéralisation complète/partielle
2 connexions VA 3/4 po pour l’installation de la deuxième cartouche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (globale) Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs
Type Prétraitement de l’eau
Matériau Acier inoxydable
Poids net (métrique) 0,15 kg