Learn More
Miele Professional™ Purification d’eau
Code produit 15470575 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laveurs-désinfecteurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15470575 Laveurs-désinfecteurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15470575 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 10087320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2024.57€
    1749.00€ / 1 pièces
    Économisez 275.57€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Aqua Purificator PG 8595 (AE) pour recevoir deux cartouches remplies d’eau ou servant à la déminéralisation de l’eau
  • Convient aux VE / TE P 2800 et VE / TE P 2000
  • Connexion possible du conductimètre / débitmètre
  • Dimensions extérieures : H 835 (820 sans couvercle), B 300, T 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (globale) Acier inoxydable
Description Purificateur PG 8595 Aqua
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs
Type Prétraitement de l’eau
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 835 mm
Profondeur (métrique) 600 mm
Poids net (métrique) 26,5 kg