Learn More
Miele Professional™ Système Aqua-Soft PG 8597
Code produit 15400585 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laveurs-désinfecteurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15400585 Laveurs-désinfecteurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15400585 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12687200
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Système Aqua-Soft PG 8597 : adoucisseur d’eau à réservoir double pour l’élimination continue de l’eau douce jusqu’à 40°dH
  • Débit : en continu 19 l/min, max. 30 l/min
  • Appareil autonome avec rouleaux, chargé en haut
  • 1 récipient pour 20 kg de sel, 2 récipients pour résine de 4,5 L
  • Système à deux chambres à volume contrôlé, fonctionnement sans cour
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (globale) Blanc
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs
Type Prétraitement de l’eau
Matériau Plastique
Largeur (métrique) 360 mm
Hauteur (métrique) 570 mm
Profondeur (métrique) 360 mm
Poids (métrique) 19 kg