Learn More
Miele Professional™ Vanne DI montée murale
Code produit 10089260 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
190 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
10089260 190 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10089260 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3830330
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Raccord mural E 313 pour la production manuelle d’eau déminéralisée
  • Pressurisée à 10 bar
  • Complète avec tuyau de pression de 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (globale) Noir
Type Kit de soupapes
Format Montage mural
Matériau Plastique
Largeur (métrique) 190 mm
Hauteur (métrique) 195 mm
Profondeur (métrique) 240 mm