Learn More
Miele Professional™ Vanne DI montée sur le plan de travail
Code produit 10732223 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
135 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10732223 135 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10732223 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 3830340
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Montage du support E 314 pour la production manuelle d’eau déminéralisée
  • Pressurisée à 10 bar
  • Complète avec tuyau de pression de 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (globale) Noir
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs
Type Raccord de robinet
À utiliser avec (application) Production manuelle d’eau déminéralisée
Comprend Tuyau de pression de 150 cm
Matériau Plastique
Largeur (métrique) 420 mm
Hauteur (métrique) 135 mm
Profondeur (métrique) 210 mm