Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs de stockage pour les systèmes de purification d’eau
Code produit 11377081 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Capacité de 100 L
Capacité de 30 L
Capacité de 60 L
Débordement stérile
Réservoir de stockage
Capacité (métrique):
100 l
30 à 100 L
30 L
60 L
Comprend:
Affichage du niveau
Affichage du niveau, pompe de recirculation
Réservoir
S.O.
À utiliser avec (équipement):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific RO, Pacific TII
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure 12
Systèmes de purification d’eau Smart2Pure, Pacific et LabTower
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Capacité (métrique) Comprend À utiliser avec (équipement) unitSize
11377081 Capacité de 30 L 30 L Affichage du niveau Pacific RO, Pacific TII 1 pièce
11367061 Débordement stérile 30 à 100 L S.O. Systèmes de purification d’eau Smart2Pure, Pacific et LabTower 1 pièce
13498709 Débordement stérile 30 à 100 L S.O. Smart2Pure 1 pièce
11327091 Capacité de 100 L 60 L Affichage du niveau, pompe de recirculation Pacific TII 1 pièce
11367081 Capacité de 30 L 30 L Affichage du niveau, pompe de recirculation Pacific TII 1 pièce
15861448 Capacité de 60 L 60 L Réservoir Smart2Pure 12 1 pièce
11317091 Capacité de 30 L 30 L Réservoir Smart2Pure 12 1 pièce
11307091 Capacité de 30 L 30 L Réservoir GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD 1 pièce
11397091 Réservoir de stockage 100 l Affichage du niveau Pacific RO, Pacific TII 1 pièce
11337091 Capacité de 60 L 60 L Affichage du niveau Pacific RO, Pacific TII 1 pièce
11387091 Capacité de 100 L 100 l Affichage du niveau, pompe de recirculation Pacific TII 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11377081 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50155495
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez en toute sécurité l’eau purifiée de votre système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ ou Smart2Pure™ dans l’un de ces réservoirs de stockage compatibles.
Stockez en toute sécurité l’eau purifiée provenant d’un système compatible grâce aux réservoirs de stockage pour les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™. À utiliser avec les systèmes Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ ou Smart2Pure™, ces réservoirs sont compatibles avec les modèles suivants : GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII et Smart2Pure.
Caractéristiques :
  • Large ouverture permettant un nettoyage facile et efficace
  • Filtres de sécurité en option équipés d’un absorbeur de CO2 qui empêche le CO2 aspiré de provoquer une augmentation de la conductivité et d’un débordement stérile pour empêcher la pénétration de microorganismes et la contamination de l’eau du réservoir
  • Réservoir en polyéthylène fabriqué avec des matériaux inertes, opaques à la lumière
  • Pompe de recyclage (en option) qui protège l’eau de la croissance bactérienne lors des périodes d’arrêt tout en maintenant une valeur de conductivité faible
  • Support mural en option.
  • Évacuation avec fond conique qui permet une vidange complète.
Pour une utilisation avec les systèmes de purification GenPure, GenPure Pro et GenPure xCAD uniquement :
  • 06,5038
  • 06,5068
Pour une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Pacific RO uniquement :
  • 06,5034
  • 06,5064
  • 06,5084
Pour une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Pacific TII uniquement :
  • 06,5032
  • 06,5062
  • 06,5082
Pour une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Pacific RO & Pacific TII uniquement :
  • 06,5033
  • 06,5063
  • 06,5083
Pour une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Smart2Pure 12 uniquement :
  • 06,5040
  • 06,5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 L
À utiliser avec (équipement) Pacific RO, Pacific TII
Type Capacité de 30 L
Comprend Affichage du niveau