Learn More
Eau, pour qPCR ou RT-qPCR, Fisher BioReagents
Code produit 15812544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Conditionnement:
Flacon poly
Poly CUBE
Conditionnement:
10L
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15812544 1 L Flacon poly 1L
15822544 10 L Poly CUBE 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15812544 Fournisseur Fisher Bioreagents Code fournisseur BP28251
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Eau ultra-pure rigoureusement testée pour la dégradation des enzymes et de l’ADN génomique qui interfèrent avec l’amplification et peuvent causer des signaux faux-positifs dans les applications PCR, qPCR et RT-qPCR.
  • Minimisez le risque de signaux faux positifs
  • Testé pour la DNase, la RNase, la protéase, la nickase, E. coli et l’ADN génomique humain à l’aide de dosages sensibles
  • Évalué à la recherche d’impuretés métalliques à des concentrations en ppb faibles pour s’assurer d’une activité enzymatique optimale, en particulier pour la polymérase pendant la PCR
  • Filtré au sous-micron pour éliminer les particules
  • Convient à une utilisation en qPCR et RT-qPCR pour les travaux de génomique, les microarrays et autres applications sensibles des sciences de la vie
  • Également utile pour la fabrication des kits et Master Mix liés à la PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
pH 5.4 to 7.0
Couleur Clear, Colorless
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Conductivité ≤2μS/cm
DNase Non détecté
Endotoxine <0.1EU/mL
Poids de la formule 18.02
Qualité qPCR
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 L
Forme physique Liquide