Learn More
Solution Water R, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12940564 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5000 mL
Conditionnement:
5000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12940564 5000 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12940564 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 226 5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    151.04€ / 5000mL
    Économisez 100.96€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Quantité 5000 mL
Forme physique Liquide