Learn More
Eau, réactif (eau déionisée), ACS, Thermo Scientific Chemicals ™
Code produit 11388078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388078 4 L 4L
11378078 1 L 1L
11368078 1 L 1L
15421467 4 x 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11388078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036645.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.90€
    85.65€ / 4L
    Économisez 13.25€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Utilisé dans la titration conductométrique, la synthèse des nanomatériaux. Surtout utilisé comme solvant dans les industries et dans tous les domaines de recherche.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Specifications
Nom chimique ou matériau Water
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Informations sur la solubilité Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Poids de la formule 18.02
Qualité ACS
Odeur Odorless
Densité 1
Quantité 4 L
Indice de réfraction 1.333
Forme physique Liquide