Learn More
Eau, sans RNase, traitée par DEPC, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15875398 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
10 pièces
100mL
1L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15875398 25 mL Flacon Nalgene 25mL
17728664 10 x 1 mL Flacon Nalgene 10 pièces
15885398 100 mL Flacon Nalgene 100mL
15895398 500 mL Flacon Nalgene 500mL
15805408 1 L Flacon Nalgene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15875398 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J70783.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon Nalgene
Densité 1
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.000
Forme physique Liquide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche.