Learn More
Eau, sans RNase, traitée par DEPC, qualité biologie moléculaire, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895398 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
10 pièces
100mL
1L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895398 500 mL Flacon Nalgene 500mL
17728664 10 x 1 mL Flacon Nalgene 10 pièces
15875398 25 mL Flacon Nalgene 25mL
15885398 100 mL Flacon Nalgene 100mL
15805408 1 L Flacon Nalgene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15895398 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J70783.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.20€
    62.65€ / 500mL
    Économisez 19.55€
    23% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Water
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Poids de la formule 18.02
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon Nalgene
Densité 1
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1.000
Forme physique Liquide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.