Learn More
Buerkle™ Bécher en acier inox, étendu pour tige télescopique
Code produit 17554296 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17554296 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17554296 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53542010
En stock
Louche d’échantillonnage en acier inox avec poignée complètement fermée et étendue.
  • En combinaison avec la tige télescopique, une plage de 6 mètres maximum est possible
  • Poignée fermée avec profondeur d’immersion jusqu’à environ 50 cm
  • Capacité du bécher de 1 000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 33.81 oz.
Capacité (métrique) 1 L
À utiliser avec (application) Échantillonnage des eaux usées
Diamètre (impériale) de la poignée 21.65 in.
Diamètre (impériale) externe 5.98 in.
Diamètre (métrique) de la poignée 550 mm
Diamètre (métrique) externe 152 mm
Hauteur (impériale) 4.41 in.
Hauteur (métrique) 112 mm
Longueur (impériale) 20 in
Longueur (métrique) 50 cm