Learn More
Gosselin™ Flacon carré en PEHD d’échantillonnage d’eau
Description
- Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Graduations moulées
- Bouchons à vis inviolables en PEHD
- Sans thiosulfate de sodium
- Étiquettes traçables
- Les grandes ouvertures réduisent les risques de contamination
- Conditionnement sous film ou conditionnement individuel
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 L |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’environnement et de l’eau |
| Matériau | PEHD |
| Gamme de produits | Gosselin |
| Graduated | Oui |
| Type de produit | Bouteille d’échantillonnage d’eau carrée |