Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour adoucisseur d’eau
Code produit 11396981
Change view
Click to view available options
Type:
Comprimés de sel
Kit de test de la dureté
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
11396981 Kit de test de la dureté 1 pièce
11366971 Comprimés de sel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396981 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 06.1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez les ions durs, tels que le calcium et le magnésium, à l’aide de ces accessoires. Une eau adoucie prolonge la durée de vie de la membrane d’osmose inverse.
Éliminez les ions durs, tels que le calcium et le magnésium, à l’aide des accessoires pour adoucisseur d’eau Thermo Scientific™. Une eau adoucie prolonge la durée de vie de la membrane d’osmose inverse.
Contrôleur de capteur pour la surveillance de l’adoucissement de l’eau
  • Le contrôleur de capteur SE est un système de surveillance pour un fonctionnement avec contrôle de la qualité du système d’adoucissement de l’eau
Mesure de la dureté totale (solution de titration)
  • Nécessaire pour déterminer la dureté de l’eau d’alimentation et pour calculer les paramètres du programme de l’adoucisseur
Dispositif anti-bactéries pour adoucisseurs d’eau
  • Pour la désinfection du lit de l’échange d’ions lors de chaque régénération
  • Le dispositif anti-bactéries extrait le chlore d’une partie de l’eau salée pour désinfecter la résine échangeuse d’ions
Tuyau flexible de connexion de 1 pouce (2,5 cm) avec gainage en acier inoxydable, de 1 mètre de longueur
  • Connexion facile et intelligente de votre adoucisseur d’eau Thermo Scientific aux connecteurs muraux
  • Une alternative aux tuyauteries fixes, qui offre plus de flexibilité pour la maintenance
Bloc de montage de 1 pouce (2,5 cm) avec vanne de mélange
  • Pour un contournement aisé de l’adoucisseur pour la maintenance, les réparations, etc.
Vanne de mélange OVP pour systèmes d’adoucissement de 1 pouce (2,5 cm) pour ajustement permanent de la dureté
  • Si une dureté de l’eau spécifique est nécessaire après l’adoucisseur, la vanne de mélange permet d’apporter de l’eau dure dans l’eau douce, à la sortie de l’adoucisseur
Vanne de mélange OVP pour systèmes d’adoucissement de 1,5 pouce (3,8 cm) pour ajustement permanent de la dureté
  • Si une dureté de l’eau spécifique est nécessaire après l’adoucisseur, la vanne de mélange permet d’apporter de l’eau dure dans l’eau douce, à la sortie de l’adoucisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’adoucissement en armoire WAE, système d’adoucissement double WAT, système d’adoucissement double WMS
Type Kit de test de la dureté