Learn More
Gilac™ Étiquettes hydrosolubles pour la traçabilité alimentaire
Description
- Informations à renseigner : Date et jour de production, heure, description du produit, employé, date de péremption.
- Étiquette autocollante blanche soluble dans l'eau.
- Adhère bien, se dissout dans l'eau en moins de 30 secondes, sans laisser de résidus de colle.
- Ne colle pas aux contenants préalablement congelés.
- Boîte distributrice de 220 étiquettes hydrosolubles 85 x 32 mm.
- Résiste au froid et à l'humidité.
- Températures de fonctionnement : -40 °C à +100 °C.
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Amovible |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Semi-brillant |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Substance hydrosoluble |
| Côtés imprimables | Avant |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Langues | Français |
| Afficher plus |