Learn More
Brady™ Étiquettes en papier hydrosoluble pour imprimantes à mandrin de 76 mm
Code produit 17881495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25,4 x 76,2 mm
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17881495 25,4 x 76,2 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17881495 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 198763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    134.17€ / 1 rouleaux
    Économisez 1.83€
    1% de réduction
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces étiquettes en papier solubles dans l'eau sont auto-adhésives et très faciles à appliquer. Exposée à l'eau chaude, l'étiquette se dissoudra complètement en 3 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle a été appliquée et sans laisser de résidus.
  • Réduit le travail nécessaire pour retirer les étiquettes
  • Réduit l’entretien des filtres et des drains
  • Permet de réidentifier facilement les éléments réutilisables dans une gamme d’industries
Spécification
Type d’adhésif Amovible
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des biens, identification générale, étiquetage de laboratoire, marquage d’entrepôt
À utiliser avec (équipement) i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
Étiquettes par rangée 1 étiquette
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle R4300
Nb par paquet 3 000 étiquette(s) / roulement
Quantité 3000 étiquettes/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
Plage de températures (impériale) -94 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.0762 mm
Dimensions (L x l) 25,4 x 76,2 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76.2 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 76.20 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-18-403-3