Learn More
Thermo Scientific™ Liquide de siliconage soluble dans l’eau
Code produit 11597580 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 ml
Conditionnement:
120mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11597580 120 ml 120mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11597580 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS42799
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Pour siliconer les surfaces en verre, utilisez le liquide de siliconage soluble dans l’eau Thermo Scientific™.
Pour siliconer les surfaces en verre, utilisez le liquide de siliconage soluble dans l’eau Thermo Scientific™. Cette solution de monomère silane simple d’utilisation est fournie sous la forme d’une solution solide à 20 % dans un mélange d’alcool de diacétone et d’alcool de butyle tertiaire. Le composant principal du silane est un octadécyltrialkoxysilane qui est hydrolysé en un silanol une fois mélangé à de l’eau. Il offre une plus grande résistance à l’hydrolyse de base que d’autres traitements de surface.
  • Solution de monomère silane simple d’utilisation fournie sous la forme d’une solution solide à 20 % dans un mélange d’alcool de diacétone et d’alcool de butyle tertiaire
  • Plus grande résistance à l’hydrolyse de base que d’autres traitements de surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Siliconage des surfaces en verre
Risques Inflammable, irritant
Composants standard 4-hydroxy-4-méthylpentan-2-one, 2-méthyl-2-propanol, silane, triméthoxyoctadécyl
Concentration standard 25 à 45, 25 à 45, 10 à 20%
Quantité 120 ml
Stockage 15°C à 35°C
Type de produit Water-Soluble Siliconizing Fluid
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aquasil, 120 mL.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl alcohol,Diacetone alcohol