Learn More
Eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13208003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Conditionnement:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13208003 25 L Bidon en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13208003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444300250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.80€
    45.65€ / 25L
    Économisez 9.15€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
CAS 7732-18-5
Point d’ébullition 100,0°C
Formule moléculaire H2O
Formule linéaire H2O
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18.02
Qualité Technique
Conditionnement Bidon en plastique
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 25 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1