Learn More
Eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10155833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10155833 2.5 L Bouteille en verre 2.50L
10541344 1 L Bouteille en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10155833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389390025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.85€
    62.10€ / 2.5L
    Économisez 4.75€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance 0.004 max. at 254nm, 0.009 max. at 210nm, 0.05 max. at 200nm
Nom chimique ou matériau Water
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100.0°C
Conductivité 1μS/cm Max.
Formule linéaire H2O
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité HPLC
Conditionnement Bouteille en verre
Résidus après évaporation 0.0003% max.
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 2.5 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide