Learn More
Eau, TraceSELECT™, Pour l’analyse des traces, Solstice
Code produit 15627550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Cubitainer
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 pièces
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15627550 250 mL Flacon poly 250mL
15647550 500 mL Flacon poly 500mL
15607550 1 L Flacon en verre 1L
15617550 2.5 L Flacon poly 2.50L
15697540 10 L Cubitainer 10L
15637550 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15627550 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 95305250ML
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces
  • Solvants de haute pureté pour l’analyse de spéciation par LC-ICP-MS
  • Procédures de purification rigoureuses suivies de tests par spectroscopie UV, IC et ICP-MS pour assurer une grande pureté chimique et une grande transmittance UV
  • Les valeurs vides pour les traces métalliques dans ces solvants sont dans la plage du ppb ou inférieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 6 à 8 (à 20 °C)
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18,02g/mol
Qualité TraceSELECT
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon poly
Densité 1g/mL à 20 °C
Quantité 250 mL
Forme physique Liquide