Learn More
Eau, TraceSELECT™, Pour l’analyse des traces, Solstice
Code produit 15697540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Cubitainer
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 pièces
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15697540 10 L Cubitainer 10L
15627550 250 mL Flacon poly 250mL
15647550 500 mL Flacon poly 500mL
15607550 1 L Flacon en verre 1L
15617550 2.5 L Flacon poly 2.50L
15637550 4 x 2.5 L Flacon poly 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15697540 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 9530510L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces
  • Solvants de haute pureté pour l’analyse de spéciation par LC-ICP-MS
  • Procédures de purification rigoureuses suivies de tests par spectroscopie UV, IC et ICP-MS pour assurer une grande pureté chimique et une grande transmittance UV
  • Les valeurs vides pour les traces métalliques dans ces solvants sont dans la plage du ppb ou inférieure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 6 à 8 (à 20 °C)
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Poids de la formule 18,02g/mol
Qualité TraceSELECT
Odeur Inodore
Conditionnement Cubitainer
Densité 1g/mL à 20 °C
Quantité 10 L
Forme physique Liquide